Catalase (from Corynebacterium glutamicum)
Dodavatel: Merck
Certifikáty
O tomto produktu
- Unit definition: One unit corresponds to the amount of enzyme which decomposes 1 μmol H2O2 per minute at pH 7,0 and 25 °C
- Contains: ~30% glycerol, 10% ethanol
Specifikace
- Čí. CAS:9001-05-2
- Zdroj:Corynebacterium glutamicum
- Podmínky uskladnění:2...8 °C
- Formulář:Deep brown Solution
- Název enzymu:Catalase
- Koncentrace:≥500000 U/ml