Dusičnan ceričito-amonný ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:16774-21-3
:
Vzorec:(NH₄)₂Ce(NO₃)₆
MDL číslo:MFCD00151121
Merck Index:14,1992
Bod tání:107…108 °C
Hustota:2,2 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:240-827-6
UN:1477
ADR:5.1,II
:GHS03
:GHS07
Související informace
Frequently Bought Together