Orders LinkContactUsLinkComponent
Embedding system, Technovit® 3040
Embedding system, Technovit® 3040
Technovit® 3040 yellow combipack, 1×100 g/1×80 ml
Katalogové číslo HKUL64708805
Dodavatel:   HERAEUS KULZER
Embedding system, Technovit® 3040
Katalogové číslo HKUL64708805
Dodavatel:  HERAEUS KULZER
Embedding system, Technovit® 3040
Technovit® 3040 yellow combipack, 1×100 g/1×80 ml
Price
3 740,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Technovit 3040 is a quickly hardening two-component plastic with a methyl meth acrylate base (MMA).
  • Chemical composition allows for a stable permanent bond with the hardened block
  • Hardens and the Histobloc tightly bonds to the specimen
  • Specimen can now be removed from the form and is ready to be cut. Through blocking with the very hard
Used to block or fasten embedded plastic specimens via a block or emmbedding specimen.
Documents
Specifikace
  • Popis:
    Technovit® 3040 yellow combipack, 1×100 g/1×80 ml
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Technovit® universal liquid, 500 ml
    Technovit® universal liquid, 500 ml
    HKUL66022678
    13
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 500 mL - 2 880,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Technovit® 3040 yellow powder, 1000 g
    Technovit® 3040 yellow powder, 1000 g
    HKUL64708806
    11
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 kg - 5 450,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Histobloc for Histoform S and Q
    Histobloc for Histoform S and Q
    HKUL64708995
    05
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS - 3 890,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Histoform N, PTFE embedding form, aluminium cover plates
    Histoform N, PTFE embedding form, aluminium cover plates
    HKUL66038248
    06
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Technovit® Histoblade
    Technovit® Histoblade
    HKUL66045730
    12
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Polyethylene films, 75×25 mm
    Polyethylene films, 75×25 mm
    HKUL64712818
    10
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 200 KS - 705,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Embedding mould, 30 mm, 3 cylinders and 3 covers
    Embedding mould, 30 mm, 3 cylinders and 3 covers
    HKUL64708956
    02
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 SET - 2 350,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Embedding mould, 40 mm, 3 cylinders and 3 covers
    Embedding mould, 40 mm, 3 cylinders and 3 covers
    HKUL64708957
    03
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 SET
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Embedding mould, 15 mm, 3 cylinders and 3 covers
    Embedding mould, 15 mm, 3 cylinders and 3 covers
    HKUL64713126
    01
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 SET
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Embedding mould, 50 mm, 3 cylinders and 3 covers
    Embedding mould, 50 mm, 3 cylinders and 3 covers
    HKUL64713127
    04
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 SET
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Manual specimen holder H
    Manual specimen holder H
    HKUL66031158
    08
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 41 440,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Manual specimen holder M Ø 40 mm
    Manual specimen holder M Ø 40 mm
    HKUL66031155
    09