ContactUsLinkComponent
Síran amonný ≥99% ACS, Sigma-Aldrich®
Síran amonný ≥99% ACS, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo SIALA4915-25KG
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Síran amonný ≥99% ACS, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo SIALA4915-25KG
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    25 kg
  • Sekvence:
    4283
Specifikace
O tomto produktu
 :
Merck Index:13,00559
Bod tání:336…339 °C
Hustota:1,78 g/cm³ (20 °C)
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-984-1
REACH:01-2119455044-46
Číslo CAS:7783-20-2
Vzorec:(NH₄)₂SO₄
MDL číslo:MFCD00003391