Síran amonný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:7783-20-2
:
Vzorec:(NH₄)₂SO₄
MDL číslo:MFCD00003391
Merck Index:13,00559
Bod tání:336…339 °C
Hustota:1,78 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ200
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-984-1
REACH:01-2119455044-46
Frequently Bought Together