Orders LinkContactUsLinkComponent
Síran amonný
Síran amonný
4114, 5 kg
Katalogové číslo A3485.5000
Dodavatel:   PanReac AppliChem
Síran amonný
Katalogové číslo A3485.5000
Dodavatel:  PanReac AppliChem
Číslo CAS:  7783-20-2
Síran amonný
4114, 5 kg
Přejít na:
Číslo CAS:  7783-20-2
Price
6 640,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonyma:  Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
  • Číslo CAS:7783-20-2
  • Vzorec:(NH₄)₂SO₄
  • MDL číslo:MFCD00003391
  • Molecular Weight:132.14
  • Merck Index:13,00559
  • Bod tání:336…339 °C
  • Hustota:1,78 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: 1,78 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:231-984-1
  • REACH:01-2119455044-46
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    5 kg
  • Sekvence:
    4114