ContactUsLinkComponent
Dihydrogenfosforečnan amonný, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
  1.01440.0050
 :  Merck
 :  
Dihydrogenfosforečnan amonný, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
  1.01440.0050
 :  Merck
 :  
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    50 g
  • Sekvence:
    3368
  • Solubility:
    368 g/L (20 °C)
  • Melting Point:
    190 °C
  • Molar Mass:
    115.02 g/mol
  • Bulk Density:
    800 - 1100 kg/m³
  • Vapor Pressure:
    0.066 hPa (125 °C)
  • Density:
    1.80 g/cm³ (20 °C)
  • pH:
    3.8 - 4.4 (50 g/L, H₂O, 20 °C)
 :
 :13,00547
 :190 °C
 :1,8 g/cm³ (20 °C)
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
 :Ambient
 :231-764-5
 :7722-76-1
 :NH₄H₂PO₄
 :MFCD00003396