Chlorid amonný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:12125-02-9
:MFCD00143604
Vzorec:NH₄Cl
MDL číslo:MFCD00011420
Merck Index:13,00510
Bod tání:335 °C
Hustota:1,5256 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:235-186-4
:GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Frequently Bought Together