Orders LinkContactUsLinkComponent
Chlorid amonný ≥98%, TECHNICAL
4114, Plastic bucket, 5 kg
  21224.368
Chlorid amonný ≥98%, TECHNICAL
  21224.368
 :  12125-02-9
Chlorid amonný ≥98%, TECHNICAL
Chlorid amonný ≥98%, TECHNICAL
4114, Plastic bucket, 5 kg
 :  12125-02-9
3 640,00 Kč
1 * 5 kg
 :  Ammonium muriate, Salmiac
  •  :12125-02-9
  •  :NH₄Cl
  •  :MFCD00011420
  •  :53.49
  •  :13,00510
  •  :335 °C
  •  :1,5256 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: 1,5256 g/cm³ (20 °C)
  •  :1.5256 g/cm³ (20 °C)
  •  :Ambient
  •  :235-186-4
  •  :01-2119487950-27
  • Assay:
    Min. 98 %
  • Typ balení:
    Plastic bucket
  • Bal.:
    5 kg
  • Sekvence:
    4114