Orders LinkContactUsLinkComponent
Chlorid amonný
0002, 2
Katalogové číslo HACH2595802
Dráždivý
Dodavatel:   Hach
Chlorid amonný
Katalogové číslo HACH2595802
Dodavatel:  Hach
Číslo CAS:  12125-02-9
Chlorid amonný
Chlorid amonný
0002, 2
Přejít na:
Číslo CAS:  12125-02-9
Price
1 280,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2 KS
Product Details & Documents
Synonyma:  Ammonium muriate, Salmiac
  • Číslo CAS:12125-02-9
  • Vzorec:NH₄Cl
  • MDL číslo:MFCD00011420
  • Molecular Weight:53.49
  • Merck Index:13,00510
  • Bod tání:335 °C
  • Hustota:1,5256 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: 1,5256 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:235-186-4
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    2
  • Sekvence:
    0002
Specifikace