Dusičnan vizmutitý pentahydrát, Sigma-Aldrich®
SIAL254150-25G
: Merck
:
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:25 g
- Sekvence:3308
:
:75…80 °C (1013 hPa)
:30 °C
:2,736 g/cm³ (20 °C)
:5.1,II
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:233-791-8
:1477
:GHS03
:GHS07
:10035-06-0
:Bi(NO₃)₃·5H₂O
:MFCD00149157