ContactUsLinkComponent
Dusičnan vizmutitý pentahydrát ≥97%, GPR RECTAPUR®
  21932.263
 :  
undefined
Dusičnan vizmutitý pentahydrát ≥97%, GPR RECTAPUR®
  21932.263
 :  
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    500 g
  • Sekvence:
    3645
  • Assay:
    Min. 97 %
  • Alkali and alkaline-earths (as SO4):
    Max. 0.2 %
  • Cl (Chloride):
    Max. 0.02 %
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 0.1 %
 :
 :75…80 °C (1013 hPa)
 :30 °C
 :2,736 g/cm³ (20 °C)
 :233-791-8
 :1477
 :5.1,II
 :GHS03
 :GHS07
 :10035-06-0
 :Bi(NO₃)₃·5H₂O
 :MFCD00149157