

Dusičnan vizmutitý pentahydrát
Catalog # ABCRBI-5394.0025
Supplier: abcr
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:25 g
- Sekvence:3308
Specifications
About this item
:
Boiling Pt:75…80 °C (1013 hPa)
Melting Pt:30 °C
Density:2,736 g/cm³ (20 °C)
EINECS:233-791-8
UN:1477
ADR:5.1,II
:GHS03
:GHS07
CAS Number:10035-06-0
Formula:Bi(NO₃)₃·5H₂O
MDL Number:MFCD00149157