Buffer solution, pH 12,454
Katalogové číslo APPC277089.1209
Dodavatel: PanReac AppliChem
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:250 mL
- Referenční teplota:25 °C
- Popis:Buffer solution
- Přesnost pH:±0,01
- Hodnota pH:12,454
Specifikace
O tomto produktu
These buffer solutions are useful for the calibration of high precision laboratory pH meters.
- pH (30 °C): 12,289 ±0,01
- pH (25 °C): 12,454 ±0,01
- pH (20 °C): 12,627 ±0,01
- pH (10 °C): 12,810 ±0,01
Certifications: Standardised, according to DIN19266.