(3-Aminopropyl)trimethoxysilane for synthesis, Sigma-Aldrich®
8.18550.0250
: Merck
:
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:250 ml
- Sekvence:2590
- Solubility:(20 °C) (decomposition)
- Molar Mass:179.29 g/mol
- Boiling Point:194 °C (1013 hPa)
- Flash Point:90 °C
- Density:1.02 g/cm3 (20 °C)
- pH:9 (20 g/l, H2O, 20 °C)
- Ignition Point:295 °C
:
:194 °C (1013 hPa)
:1,0265 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:237-511-5
:GHS07
:Ambient
:13822-56-5
:H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
:MFCD00008206