0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Carborundum
Carborundum, TECHNICAL 0,037 mm
Carborundum, TECHNICAL 0,037 mm
22540.298
:
VWR Chemicals
:
Carborundum, TECHNICAL 0,037 mm
22540.298
:
VWR Chemicals
:
Typ balení:
Plastová láhev
Bal.:
1 kg
Sekvence:
4024
:
:
12,08636
:
< 2700 °C (1013 hPa)
:
2700 °C
:
3,23 g/cm³ (20 °C)
:
206-991-8
:
409-21-2
:
SiC