Oxid hlinitý, Durmax® for metallography, 24 hours
20994.260
:
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:500 mL
- Sekvence:2725
:
:13,00355
:2980 °C (1013 hPa)
:2045 °C
:3,94 g/cm³ (20 °C)
:215-691-6
:01-2119529248-35
:1344-28-1
:11092-32-3
:Al₂O₃
:MFCD00003424