ContactUsLinkComponent
Hydrogenfosforečnan vápenatý, anhydrous ≥98.5% (by complexometric analysis), Puriss. p.a., Fluka™
Hydrogenfosforečnan vápenatý, anhydrous ≥98.5% (by complexometric analysis), Puriss. p.a., Fluka™
Katalogové číslo HONC21177-25KG
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Hydrogenfosforečnan vápenatý, anhydrous ≥98.5% (by complexometric analysis), Puriss. p.a., Fluka™
Katalogové číslo HONC21177-25KG
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    25 kg
  • Sekvence:
    4283
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Assay:
    98.5 - 101.0 %
  • Loss on ignition (850°C):
    6.5 - 8.5 %
  • Insoluble in hydrochloric acid:
    Max. 0.2 %
  • Arsenic (As):
    Max. 0.5 ppm
  • Barium (Ba):
    Max. 10 ppm
  • Cadmium (Cd):
    Max. 5 ppm
  • Cobalt (Co):
    Max. 5 ppm
  • Chromium (Cr):
    Max. 5 ppm
  • Copper (Cu):
    Max. 5 ppm
  • Iron (Fe):
    Max. 200 ppm
  • Potassium (K):
    Max. 50 ppm
  • Magnesium (Mg):
    Max. 2000 ppm
  • Manganese (Mn):
    Max. 100 ppm
  • Sodium (Na):
    Max. 500 ppm
  • Nickel (Ni):
    Max. 5 ppm
  • Lead (Pb):
    Max. 5 ppm
  • Strontium (Sr):
    Max. 200 ppm
  • Zinc (Zn):
    Max. 5 ppm
  • Total S (as SO₄):
    Max. 1000 ppm
  • Chloride (Cl):
    Max. 100 ppm
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
 :
Merck Index:13,01697
Bod tání:>450 °C
Hustota:2,89 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-826-1
Číslo CAS:7757-93-9
Vzorec:CaHPO₄
MDL číslo:MFCD00010909