ContactUsLinkComponent
Hydroxid vápenatý ≥95%, TECHNICAL
  22641.460
 :  
undefined
Hydroxid vápenatý ≥95%, TECHNICAL
  22641.460
 :  
  • Typ balení:
    Plastic bucket
  • Bal.:
    25 kg
  • Sekvence:
    4283
  • Assay (at filling):
    Min. 95 %
 :
 :13,01675
 :550 °C
 :2,24 g/cm³ (20 °C)
 :Ambient
 :215-137-3
 :3262
 :8,III
 :GHS05
 :1305-62-0
 :Ca(OH)₂
 :MFCD00010901