ContactUsLinkComponent
Uhličitan vápenatý, Sigma-Aldrich®
Uhličitan vápenatý, Sigma-Aldrich®
Catalog # SIAL21069-1KG
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Uhličitan vápenatý, Sigma-Aldrich®
Catalog # SIAL21069-1KG
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    1 kg
  • Sekvence:
    4024
Specifications
About this item
 :
Merck Index:13,01658
Melting Pt:825 °C
Density:2,71 g/cm³ (20 °C)
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
Storage Temperature:Ambient
EINECS:207-439-9
CAS Number:471-34-1
Formula:CaCO₃
MDL Number:MFCD00010906