Uhličitan vápenatý, EMSURE® for analysis of silicates, precipitated, Supelco®
Katalogové číslo 1.02067.0500
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:500 g
- Sekvence:3645
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Assay (complexometric):≥ 99.0 %
- Substances insoluble in hydrochloric acid:≤ 0.005 %
- Chloride (Cl):≤ 0.02 %
- Sulfate (SO₄):≤ 0.01 %
- Total nitrogen (N):≤ 0.01 %
- Heavy metals (as Pb):≤ 0.001 %
- Ba (Barium):≤ 0.02 %
- Fe (Iron):≤ 0.001 %
- K (Potassium):≤ 0.002 %
- Mg (Magnesium):≤ 0.02 %
- Na (Sodium):≤ 0.005 %
- Sr (Strontium):≤ 0.02 %
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Merck Index:13,01658
Hustota:2,71 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ300
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:207-439-9
Číslo CAS:471-34-1
Vzorec:CaCO₃
MDL číslo:MFCD00010906