Hydrogendifluorid amonný
4114, Plastová láhev, 5 kg
Dodavatel: Merck
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Ammonium bifluoride, Ammonium hydrogen fluoride
- Číslo CAS:1341-49-7
- Vzorec:NH₄HF₂
- MDL číslo:MFCD00012018
- Molecular Weight:57.04
- Merck Index:13,00498
- Bod tání:127 °C
- Hustota:0,8 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:215-676-4
- UN:1727
- ADR:8,II
- :Density: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Documents
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:5 kg
- Sekvence:4114