ContactUsLinkComponent
Síran draselný, tablets
Síran draselný, tablets
Catalog # THOMAB40
Supplier:  THOMPSON & CAPPER
CAS Number:  
Síran draselný, tablets
Catalog # THOMAB40
Supplier:  THOMPSON & CAPPER
CAS Number:  
Specifications
  • Bal.:
    1.000 Tab.
  • Sekvence:
    0980
Specifications
About this item
 :
Merck Index:13,07759
Boiling Pt:1698 °C (1013 hPa)
Melting Pt:1069 °C
Density:2,66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambient
EINECS:231-915-5
CAS Number:7778-80-5
Formula:K₂SO₄
MDL Number:MFCD00011388