Síran draselný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:7778-80-5
:
Vzorec:K₂SO₄
MDL číslo:MFCD00011388
Merck Index:13,07759
Bod varu:1698 °C (1013 hPa)
Bod tání:1069 °C
Hustota:2,66 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ200
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-915-5
Frequently Bought Together