Síran draselný, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
0512.1000
: Avantor
:
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:1 kg
- Sekvence:4024
- Assay:min. 99 %
- Appearance:passes test
:
:13,07759
:1698 °C (1013 hPa)
:1069 °C
:2,66 g/cm³ (20 °C)
:Ambient
:231-915-5
:7778-80-5
:K₂SO₄
:MFCD00011388