ContactUsLinkComponent
Dihydrogenfosforečnan draselný ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
  153184U
 :  
undefined
Dihydrogenfosforečnan draselný ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
  153184U
 :  
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    500 g
  • Sekvence:
    3645
  • undefined:
    Max. 10 ppm
 :
 :13,07744
 :~100 °C (1013 hPa)
 :253 °C
 :2,3 g/cm³ (20 °C)
 :Ambient
 :231-913-4
 :01-2119490224-41
 :7778-77-0
 :KH₂PO₄
 :MFCD00011401