ContactUsLinkComponent
Metafosforečnan sodný, GPR RECTAPUR®
  27930.290
 :  
undefined
Metafosforečnan sodný, GPR RECTAPUR®
  27930.290
 :  
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    1 kg
  • Sekvence:
    4024
  • di-Phosphorus pentoxide:
    Min. 60 %
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 20 ppm
  • Cl (Chloride):
    Max. 50 ppm
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 0.05 %
  • Fe (Iron):
    Max. 50 ppm
 :
 :625 °C
 :2,54 g/cm³ (20 °C)
 :233-782-9
 :10361-03-2
 :NaPO₃