Hydroxid draselný
0001, 1
Katalogové číslo CAYM760115-1
Dodavatel: Cayman Chemical
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Potash caustic, Caustic potash
- Číslo CAS:1310-58-3
- Vzorec:KOH
- MDL číslo:MFCD00003553
- Molecular Weight:56.11
- Merck Index:12,07806
- Bod varu:1320 °C (1013 hPa)
- Bod tání:360 °C
- Hustota:2,04 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:215-181-3
- ADR:8,II
- :Density: 2,04 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- UN:1813
- REACH:01-2119487136-33
Specifikace
Specifikace
- Bal.:1
- Sekvence:0001