ContactUsLinkComponent
Uhličitan cesný ≥99% (Cs basis)
Dráždivý
Uhličitan cesný ≥99% (Cs basis)
Katalogové číslo ABCRAB119865.0100
Dodavatel:  abcr
Číslo CAS:  
Dráždivý
Uhličitan cesný ≥99% (Cs basis)
Katalogové číslo ABCRAB119865.0100
Dodavatel:  abcr
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    100 g
  • Sekvence:
    3401
Specifikace
O tomto produktu
 :
Merck Index:13,02020
Hustota:4,24 g/cm³ (20 °C)
EINECS:208-591-9
 :GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:534-17-8
Vzorec:Cs₂CO₃
MDL číslo:MFCD00010957