2-Nitrofluorene 50 µg/ml in toluene
Catalog # PROOCILULM38831.2
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1,2 mL
- Čí. CAS:607-57-8
- Popis:2-Nitrofluorene 50 µg/ml in toluene
- Vzorec:C₁₃H₉NO₂
- Popis:2-Nitrofluorene