ContactUsLinkComponent
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane (Kryptofix® 222), Kryptofix® for synthesis, Sigma-Aldrich®
Korozi způsobující
Dráždivý
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane (Kryptofix® 222), Kryptofix® for synthesis, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo 8.14925.0001
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
undefined
Korozi způsobující
Dráždivý
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane (Kryptofix® 222), Kryptofix® for synthesis, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo 8.14925.0001
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 g
  • Sekvence:
    3047
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Melting Point:
    68 - 71 °C
  • Molar Mass:
    376.49 g/mol
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
 :
Bod tání:69…71 °C
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
EINECS:245-962-4
 :GHS05
 :GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:23978-09-8
Vzorec:C₁₈H₃₆N₂O₆
MDL číslo:MFCD00005111