ContactUsLinkComponent
2-Cyclohexylethanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dráždivý
2-Cyclohexylethanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo 8.18556.0100
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Dráždivý
2-Cyclohexylethanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo 8.18556.0100
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    100 ml
  • Sekvence:
    2440
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Solubility:
    (20 °C) insoluble
  • Melting Point:
    -20 °C
  • Molar Mass:
    128.21 g/mol
  • Boiling Point:
    206 - 207 °C
  • Vapor Pressure:
    0.2 hPa (25 °C)
  • Flash Point:
    93 °C
  • Refractive Index:
    1.4641 (20 °C, 589 nm)
  • Explosion Limit:
    0.9 - 6.3 %(V)
  • Density:
    0.92 g/cm3 (20 °C)
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
 :
Bod varu:204 °C (1013 hPa)
Bod tání:–20 °C
Hustota:0,92 g/cm³ (20 °C)
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:224-672-1
 :GHS07
Číslo CAS:4442-79-9
Vzorec:C₈H₁₆O
MDL číslo:MFCD00001525