3,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 169)
Katalogové číslo EHERC20016900
Dodavatel: EHRENSTORFER
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:5 mg
- Sekvence:2210
Specifikace
O tomto produktu
:
Bod varu:383 °C (1013 hPa)
Bod tání:208…210 °C
Číslo CAS:32774-16-6
Vzorec:C₁₂H₄Cl₆