Fenolová červeň, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo SIAL114529-5G
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:5 g
- Sekvence:3173
Specifications
About this item
:
Merck Index:13,07329
Melting Pt:> 300 °C
:M-Clarity™ quality level = MQ200
Storage Temperature:Ambient
EINECS:205-609-7
CAS Number:143-74-8
Formula:C₁₉H₁₄O₅S
MDL Number:MFCD00003552