Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
3-Chlorobenzophenone for synthesis, Sigma-Aldrich®
3-Chlorobenzophenone for synthesis, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo 8.16116.0005
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
3-Chlorobenzophenone for synthesis, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo 8.16116.0005
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  

Specifikace

  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    5 g
  • Sekvence:
    3173

Specifikace

Výsledky testů specifikací

  • Melting Point:
    82 - 84 °C
  • Molar Mass:
    216.67 g/mol
  • Hill Formula:
    C13H9ClO

Výsledky testů specifikací

O tomto produktu

 :
Bod varu:322 °C (1013 hPa)
Bod tání:83 °C
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:213-809-0
Číslo CAS:1016-78-0
Vzorec:C₁₃H₉ClO
MDL číslo:MFCD00009816