4-terc-Butylpyrokatechol, Sigma-Aldrich®
SIAL19671-100G
: Merck
:
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:100 g
- Sekvence:3401
:
:285 °C (1013 hPa)
:53 °C
:1,05 g/cm³ (60 °C)
:129 °C
:Ambient
:202-653-9
:2923
:8,III
:GHS05
:GHS07
:GHS09
:98-29-3
:C₁₀H₁₄O₂
:MFCD00002201