N,N-Dimethyl-p-toluidin, Sigma-Aldrich®
Catalog # SIAL41700-1L
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
Specifikace
O tomto produktu
:
Bod varu:211 °C (1013 hPa)
Bod tání:–15 °C
Hustota:0,9 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
UN:1708
ADR:6.1,II
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Bod vzplanutí:76 °C
EINECS:202-805-4
:GHS06
:GHS08
Číslo CAS:99-97-8
Vzorec:C₉H₁₃N
MDL číslo:MFCD00008316