(2-Chlorophenyl)acetonitrile for synthesis
Katalogové číslo 8.18643.0010
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:10 g
- Sekvence:3236
Specifikace
O tomto produktu
:
Bod varu:241 °C (1013 hPa)
Bod tání:21…24 °C
Hustota:1 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:220-669-4
UN:3439
ADR:6.1,II
:GHS07
Číslo CAS:2856-63-5
Vzorec:C₈H₆ClN
MDL číslo:MFCD00001898