

Benzensulfonylchlorid
Katalogové číslo ABCR10849
Dodavatel: abcr
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:250 g
- Sekvence:3545
Specifikace
O tomto produktu
:
Merck Index:13,01072
Bod varu:251 °C (1013 hPa)
Bod tání:15 °C
Hustota:1,3842 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí:119 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:202-636-6
UN:2225
ADR:8,III
:GHS05
:GHS07
Číslo CAS:98-09-9
Vzorec:C₆H₅ClO₂S
MDL číslo:MFCD00007426