Pyrogalol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo 8.22302.0250
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:250 g
- Sekvence:3545
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Solubility:625 g/l (25 °C)
- Melting Point:131 - 135 °C
- Molar Mass:126.11 g/mol
- Bulk Density:600 kg/m3
- Boiling Point:309 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:2 - 4 hPa (140 °C)
- Density:1.45 g/cm3 (20 °C)
- pH:4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
- Hazard Class:6.1
- Hazard Class Description:Toxic Materials
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Merck Index:13,08090
Bod varu:309 °C (1013 hPa)
Bod tání:130…132 °C
Hustota:1,453 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:201-762-9
UN:2811
ADR:6.1,III
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:GHS07
:GHS08
Číslo CAS:87-66-1
Vzorec:C₆H₆O₃
MDL číslo:MFCD00002192