Orders LinkContactUsLinkComponent
Pyrogalol 99%
Pyrogalol 99%
Toxický
Zdraví
Pyrogalol 99%
Certifikáty
Pyrogalol 99%
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Synonyma:  Benzene-1,2,3-triol, 1,2,3-Trihydroxybenzene
  • Číslo CAS:87-66-1
  • Vzorec:C₆H₆O₃
  • MDL číslo:MFCD00002192
  • Molecular Weight:126.11
  • Merck Index:13,08090
  • Bod varu:309 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:131…135 °C
  • Hustota:1,453 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:201-762-9
  • ADR:6.1,III
  •  :Density: 1,453 g/cm³ (20 °C)
  • UN:2811
Documents
Specifications for Product Family
Výsledky testů specifikací
  • Appearance:
    White to off-white Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    131 to 135 °C
  • Sulfated ash:
    ≤0.1 %
  • HPLC:
    ≥98.5 %
  • Arsenic (As):
    ≤0.5 ppm
  • Calcium (Ca):
    ≤20 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤5 ppm
  • Magnesium (Mg):
    ≤5 ppm
  • Potassium (K):
    ≤20 ppm
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤5 ppm
  • Nitrogen compounds (as N):
    ≤5 ppm
Product Family Options