2,4-Dinitroaniline, Sigma-Aldrich®
SIALD193011-100G
: Merck
:
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:100 g
- Sekvence:3401
:
:13,03298
:401 °C (1013 hPa)
:177…178 °C
:1,6 g/cm³ (20 °C)
:224 °C
:Ambient
:202-553-5
:1596
:6.1,II
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:GHS06
:GHS08
:GHS09
:97-02-9
:C₆H₅N₃O₄
:MFCD00007151