Orders LinkContactUsLinkComponent
Vanilin
Vanilin
3401, Glass bottle for solids, 100 g
Katalogové číslo ROTH7887.1
Dráždivý
Marketsource
Dodavatel:   Roth Carl
Vanilin
Katalogové číslo ROTH7887.1
Dodavatel:  Roth Carl
Marketsource
Číslo CAS:  121-33-5
Vanilin
Vanilin
3401, Glass bottle for solids, 100 g
Přejít na:
Číslo CAS:  121-33-5
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyma:  4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
  • Číslo CAS:121-33-5
  • Vzorec:C₈H₈O₃
  • MDL číslo:MFCD00006942
  • Molecular Weight:152.15
  • Merck Index:13,09998
  • Bod varu:285 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:∼82 °C
  • Hustota:1,056 g/cm³ (20 °C)
  • Bod vzplanutí:153 °C
  •  :Density: 1,056 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:204-465-2
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    100 g
  • Sekvence:
    3401
Specifikace