Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Bromophenol for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Bromophenol for synthesis, Sigma-Aldrich®
2315, Glass bottle, 25 ml
Katalogové číslo 8.04166.0025
Životní prostředí
Dodavatel:   Merck
2-Bromophenol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo 8.04166.0025
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  95-56-7
2-Bromophenol for synthesis, Sigma-Aldrich®
2315, Glass bottle, 25 ml
Přejít na:
Číslo CAS:  95-56-7
Price
4 210,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 25 mL
Product Details & Documents
  • Číslo CAS:95-56-7
  • Vzorec:C₆H₅BrO
  • MDL číslo:MFCD00002146
  • Molecular Weight:173.01
  • Merck Index:13,01413
  • Bod varu:195 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:5,6 °C
  • Hustota:1,49 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:202-432-7
  • UN:3082
  • ADR:9,III
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ200
  •  :Density: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Documents
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Solubility:
    (20 °C) practically insoluble
  • Melting Point:
    5 °C
  • Molar Mass:
    173.01 g/mol
  • Boiling Point:
    195 °C
  • Flash Point:
    108 °C
  • Refractive Index:
    1.5893 (20 °C, 589 nm)
  • Density:
    1.63 g/cm3 (20 °C)
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    25 ml
  • Sekvence:
    2315
Specifikace