1-methyl-2-pyrolidon for the electronics industry
52010265.
:
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:210 kg
- Sekvence:4684
:
:13,06140
:202 °C (1013 hPa)
:–24 °C
:1,033 g/cm³ (20 °C)
:91 °C
:212-828-1
:GHS08
:GHS07
:Ambient
:872-50-4
:C₅H₉NO
:MFCD00003193