0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
1-methyl-2-pyrolidon
1-methyl-2-pyrolidon
1-methyl-2-pyrolidon
EHERC15143000
:
EHRENSTORFER
:
1-methyl-2-pyrolidon
EHERC15143000
:
EHRENSTORFER
:
Typ balení:
Glass bottle
Bal.:
5 mL
Sekvence:
2210
:
:
13,06140
:
202 °C (1013 hPa)
:
–24 °C
:
1,033 g/cm³ (20 °C)
:
91 °C
:
212-828-1
:
GHS08
:
GHS07
:
Ambient
:
872-50-4
:
C₅H₉NO
:
MFCD00003193