ContactUsLinkComponent
VWR® LCO 304, Konduktometr ruční
  663-0349
undefined
VWR® LCO 304, Konduktometr ruční
  663-0349
  • Rozsah teplot:
    −5,0...+100,0 °C
  • Popis:
    Konduktometr, ruční, LCO 304
  • Model:
    LCO 304
  • Přesnost teploty:
    ±0,3 °C
  • Š×H×V:
    54×28×108 mm
  • Shoda:
    IP 65/IP 67
  • Rozsah vodivosti:
    0,000 - 2,000 µS/cm
    0,00 - 20,00 µS/cm
    0,0 - 100,0 µS/cm
  • Rezistivita - rozsah:
    0,0100 - 0,2000 MΩ·cm
    0,010 - 2,000 MΩ·cm
    0,01 - 20,00 MΩ·cm
  • Hmotnost:
    0,23 kg
  • Bal.:
    1
Toto přesné zařízení s vysokým rozlišením měří vodivost až do 100 μS / cm a je dodáváno s měřicí celou z nerezové oceli pro měření v čisté a ultra čisté vodě.
  • měří vodivost a specifický odpor
  • trvale připojená dvoupólová měřicí cela (nerezová ocel) s integrovaným teplotním čidlem
  • kryt s ochranou proti prachu a vodě (IP65 / IP67) ABS
  • 3řádkový displej s indikátorem stavu baterie a podsvícením, chráněný nerozbitným sklem, průhledový displej aktivován stiskem tlačítka
  • funkce HOLD, min / max hodnoty, automatické nastavení rozsahu měření, automatická teplotní kompenzace
Typické aplikace: laboratoře, kontrola kvality a servis.
 : dodáno s nerezovou měřicí celou (Ø 12 mm, 1,2 m kabel), kalibračním protokolem, dvěma bateriemi a návodem.