ContactUsLinkComponent
VWR® HCO 304, Konduktometr ruční
VWR® HCO 304, Konduktometr ruční
  663-0348
undefined
VWR® HCO 304, Konduktometr ruční
  663-0348
  • Rozsah teplot:
    −5,0...+100,0 °C
  • Popis:
    Konduktometr, ruční, HCO 304
  • Model:
    HCO 304
  • Přesnost teploty:
    ±0,3 °C
  • Š×H×V:
    54×28×108 mm
  • Shoda:
    IP 65/IP 67
  • Rozsah vodivosti:
    0 - 2000 µS/cm
    0,00 - 20,00 mS/cm
    0,0 - 100,0 mS/cm
  • Hmotnost:
    0,2 kg
  • Bal.:
    1
Toto přesné zařízení měří vodivosti až do 100 mS / cm a je dodáváno s odolnou vodivostní celou z grafitu, která je velice univerzální a může být použita jak pro DI vzorky nebo slanou vodu.
  • měří vodivost, salinitu a TDS
  • trvale připojená dvoupólová měřicí cela (grafit) s integrovaným teplotním čidlem
  • kryt s ochranou proti prachu a vodě (IP 65/IP 67) ABS
  • 3řádkový displej s indikátorem stavu baterie a podsvícením, chráněný nerozbitným sklem, průhledový displej aktivován stiskem tlačítka
  • funkce HOLD, min/max hodnoty, automatické nastavení rozsahu měření, automatická teplotní kompenzace
Typické aplikace: akvaristika - sladká i slaná voda, reverzní osmóza a podobné procesy, čistící procesy, chladicí / mazací procesy, pěstování rostlin a zemědělství, laboratoře a zajišťování kvality.
 : dodáno s měřicí celou z grafitu (Ø 12 mm, 1,2 m kabel), kalibračním protokolem, dvěma bateriemi a návodem.