ContactUsLinkComponent
VWR® DO 40, Oxymetr, ruční
  664-0234
undefined
VWR® DO 40, Oxymetr, ruční
  664-0234
  • Rozsah teplot:
    0,0…+40,0 °C
  • Popis:
    Oxymetr, ruční, DO 40
  • Model:
    DO 40
  • Přesnost teploty:
    ±0,3 °C
  • Š×H×V:
    54×28×108 mm
  • DO koncentrace:
    0,0 - 20,0 mg/L
  • Rozpuštěný kyslík - saturace O₂:
    0 - 200 %
  • Bal.:
    1
Tento přenosný oxymetr s galvanickou sondou se snadnou údržbou je jednoduché zařízení vhodné pro každodenní použití. Hodnoty koncentrace v mg/l (ppm) a saturace v procentuálním vyjádření je možné odečítat hned bez používání tabulek.
  • ergonomický, chráněný před vniknutím prachu a vody ABS krytí (IP 65/67)
  • 3řádkový displej s indikátorem stavu baterie a podsvícením, chráněno nerozbitným sklem, stiskem tlačítka aktivujete průhledový displej
  • snadná kalibrace stiskem tlačítka
  • funkce HOLD, min/max hodnoty, rozeznání stability, automatické nastavení okolního vzduchu
  • baterie s dlouhou životností (>3000 h)
Vhodné pro sladkovodní a mořská akvária, chovy ryb a sledování kvality vody ve studnách a vodních plochách. Doporučujeme kvůli ochraně membrány používat ochrannou krytku při testování vodních ploch.
 : Dodáváno s galvanickou měřicí sondou (2metrový kabel a integrovaný teplotní senzor) náhradní krytkou membrány, 100 náhradními elektrolyty dvěma bateriemi a návodem.