Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Methyl oleate ≥70%, technická kvalita, Sigma-Aldrich®
Methyl oleate ≥70%, technická kvalita, Sigma-Aldrich®
Catalog # SIAL268038-1L
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Methyl oleate ≥70%, technická kvalita, Sigma-Aldrich®
Catalog # SIAL268038-1L
Supplier:  Merck
CAS Number:  

Specifications

  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037

Specifications

About this item

 :
Merck Index:12,06965
Boiling Pt:∼218,5 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–20 °C
Density:0,88 g/cm³ (20 °C)
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
Storage Temperature:Ambient
EINECS:203-992-5
CAS Number:112-62-9
 :67762-38-3
Formula:C₁₉H₃₆O₂
MDL Number:MFCD00009578